Läs mer
trans-Campestanyl Ferulate, TRC
Produktkod. 30346894
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30346894 10 mg
1 options
Produktkod. 30346894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC15530810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Campestanyl Ferulate
CAS 106774-77-0
Molekylformel C38H58O4
Kvantitet 10 mg
Synonym trans-Feruloylcampestanol, Campestanol trans-Ferulate, [3β(E),5α,24R]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Ergostan-3-ol
InChI formel InChI=1S/C38H58O4/c1-24(2)25(3)8-9-26(4)31-14-15-32-30-13-12-28-23-29(18-20-37(28,5)33(30)19-21-38(31,32)6)42-36(40)17-11-27-10-16-34(39)35(22-27)41-7/h10-11,16-17,22,24-26,28-33,39H,8-9,12-15,18-21,23H2,1-7H3/b17-11+/t25-,26-,28+,29+,30+,31-,32+,33+,37+,38-/m1/s1
LEDER O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2C[C@@](CC3)([H])[C@@]([C@]4([H])[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]5([H])C(C)CC[C@@H](C)C(C)C)([H])[C@]5(C)CC4)(CC2)C
IUPAC-namn [(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 578.86