Läs mer
trans-Capsaicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capsaicin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| Formel vikt | 305.1991 |
| Procent renhet | >95% |