missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-Carboxy Glimepiride-d5, TRC

Produktkod. 30349009
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30349009 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30349009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1784470.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-Carboxy Glimepiride-d5
CAS 1217718-14-3
Molekylformel C24H27D5N4O7S
Kvantitet 0.5 mg
Synonym trans-4-[[[[[4-[2-[[(3-(Ethyl-d5)-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H32N4O7S/c1-3-20-15(2)14-28(21(20)29)24(33)25-13-12-16-4-10-19(11-5-16)36(34,35)27-23(32)26-18-8-6-17(7-9-18)22(30)31/h4-5,10-11,17-18H,3,6-9,12-14H2,1-2H3,(H,25,33)(H,30,31)(H2,26,27,32)/i1D3,3D2
LEDER O=C(NS(C1=CC=C(CCNC(N2C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C(C)C2)=O)=O)C=C1)(=O)=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C(O)=O)CC3
IUPAC-namn 4-[[4-[2-[[3-methyl-5-oxo-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-2H-pyrrole-1-carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamoylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 525.63
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.