Läs mer
trans-Carboxy Glimepiride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Carboxy Glimepiride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N4O7S/c1-3-20-15(2)14-28(21(20)29)24(33)25-13-12-16-4-10-19(11-5-16)36(34,35)27-23(32)26-18-8-6-17(7-9-18)22(30)31/h4-5,10-11,17-18H,3,6-9,12-14H2,1-2H3,(H,25,33)(H,30,31)(H2,26,27,32) |