Läs mer
(-)-trans-karyofyllen, MP Biomedicals™
Produktkod. 11459091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459091 25 mL 25ml
11439091 5 mL 5ml
11449091 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459091 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215494425
Kemiska identifierare
CAS 87-44-5
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
InChI-nyckel NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Synonym --caryophyllene, caryophyllene, l-caryophyllene, trans-caryophyllene, e-.beta.-caryophyllene, .beta.-caryophyllene,-, caryophyllene ,alpha + beta mixt., + e-caryophyllene, e-.beta.-caryophylene, 8-methylene-4,11-trimethyl bicyclo 7.2.0 undec-4-ene
PubChem CID 5354499
IUPAC-namn (4E)-4,11,11-trimetyl-8-metylidenbicyklo[7.2.0]undek-4-en
LEDER CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Trans-Caryophyllene
Färg Gult
Densitet 0.9g/mL
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 204.4
Fysisk form Vätska