Läs mer
trans-Chalcone, TRC
Produktkod. 30366024
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366024 5 g
1 options
Produktkod. 30366024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2918605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Chalcone
CAS 614-47-1
Molekylformel C15H12O
Kvantitet 5 g
Synonym (2E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, (E)-1,3-Diphenylpropen-3-one, (E)-1,3-Diphenylpropenone, (E)-1-Benzoyl-2-phenylethylene, (E)-Benzalacetophenone, (E)-Benzylideneacetophenone, (E)-Chalcone, NSC 167107, Phenyl (E)-2-phenylethenyl Ketone, Phenyl (E)-Styryl Ketone, Phenyl trans-Styryl Ketone, trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, trans-1,3-Diphenylprop-1-en-3-one, trans-1,3-Diphenylpropen-3-one, trans-Benzalacetophenone, trans-Benzylideneacetophenone, trans-Chalcone
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
LEDER O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn (E)-1,3-difenylprop-2-en-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Formel vikt 208.0888