Läs mer
trans-(+)-krysantemsyra, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10175110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175110 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10175110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263635000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4638-92-0 | C10H16O2 | 168,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-(+)-Chrysanthemic acid
Namnnotering 99+%
CAS 4638-92-0
Smältpunkt 17,0 °C till 21,0 °C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H16O2
Brytningsindex 1,4768 till 1,4788
MDL-nummer MFCD01941572
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 2255
Specifik rotation +14.20
Synonym --trans-chrysanthemic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylic acid, chrysanthemic acid l-trans, l-trans-chrysanthemic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-enyl cyclopropanecarboxylic acid, --trans-chrysanthemumsaeure, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methylpropenyl-, 1s-trans, 4-09-00-00169 beilstein handbook reference, chrysanthemic acid dl-trans-form
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel XLOPRKKSAJMMEW-JGVFFNPUSA-N
LEDER CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)O)C
IUPAC-namn (1S,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 168.23
PubChem CID 33607
ChEBI CHEBI:39102
Formel vikt 168.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-(+)-Chrysanthemic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.