Läs mer
trans-Cinnamaldehyd, 98+%
Produktkod. 11467686
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467686 2500 g 2500g
11447686 100 g 100g
11457686 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14689.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132,16 g/mol
trans-kanelaldehyd används i smak- och parfymindustrin. Det används också inom medicin. Det reagerar med glutation för att få en addukt 1'-(glutation-S-yl)-dihydrocinnamaldehyd. Det används för att framställa cinnamyliden-bisacetamid genom att reagera med acetamid. Vidare hämmar det xantinoxidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-kanelaldehyd används i smak- och parfymindustrin. Det används också inom medicin. Den reagerar med glutation för att få en addukt 1′ -(glutation-S-yl)-dihydrocinnamaldehyd. Det används för att framställa cinnamyliden-bisacetamid genom att reagera med acetamid. Vidare hämmar det xantinoxidas.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14371-10-9
Molekylformel C9H8O
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00007000
InChI-nyckel KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
LEDER O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamaldehyde
Smältpunkt -8 °C
Densitet 1.05
Kokpunkt 250 °C till 252 °C
Flampunkt 131 °C (268 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1071571
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,2297
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn (2E)-3-fenylprop-2-enal
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.