Läs mer
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15836320
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836320 250 mL 250ml
15826320 5 mL 5ml
15808780 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15836320 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8025050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.00 SEK
    500.00 SEK / 250ml
    Save 33.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14371-10-9
Specifikationer
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 251°C/960 hPa
Molekylformel C6H5CH=CHCHO
MDL-nummer MFCD00007000
Kvantitet 250 mL
Synonym trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal, trans-Cinnamaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 132.16