Läs mer
trans-Cinnamaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Cinnamaldehyde |
| CAS | 14371-10-9 |
| Molekylformel | C9 H8 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+ |
| LEDER | O=C\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-fenylprop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0575 |