Läs mer
trans-Cinnamamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Cinnamamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+ |
| Formel vikt | 147.0684 |