Läs mer
Melford transkanelsyra
Produktkod. 30018143
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018143 25 g
30018142 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018143 Leverantör Melford Leverantörsnummer C3440025.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Auxinliknande tillväxtregulator.
  • CAS-nummer: 140-10-3
  • Molekylformel: C 9 H 8 O 2
  • Molekylvikt: 148,2
Specifikationer
CAS 140-10-3
Molekylformel C9H8O2
Kvantitet 25 g