Läs mer
trans-cinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 10337670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337670 500 g Plastflaska 500g
10123020 5 g Glasflaska 5g
10052020 100 g Plastflaska 100g
10073613 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10337670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158575000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-10-3
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00004369
InChI-nyckel WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-ensyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamic acid
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 131,0 °C till 136,0 °C
Kokpunkt 300,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.2480g/mL, 1.248
Kvantitet 500 g
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,4 g/L i vatten (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärättiksyra, 1g/6 ml alkohol - 1 g/5 ml metanol, 1 g/12 ml kloroform, löslig i bensen, eter, aceton, oljor och koldisulfid
Formel vikt 148.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Cinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.