Läs mer
trans-cinnamsyra, 99+%
Produktkod. 11490004
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490004 500 g 500g
11480004 100 g 100g
11400014 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13538.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
trans-kanelsyra används i smaker, syntetisk indigo och läkemedel. Det är involverat i produktionen av metyl-, etyl- och bensylestrar, som används i parfymindustrin. Det fungerar som en prekursor till sötningsmedlet aspartam genom enzymkatalyserad aminering till fenylalanin. Det är en självinhibitor som produceras av svampsporer för att förhindra groning. Dessutom används det för att etablera fenoliska föreningar genom vätskekromatografi, ultraviolett och masspektrometri. Det används som ett potentiellt medel och förhindrar därigenom lungtumörceller från att metastasera. Vidare inducerar det intracellulär frisättning av kalciumjoner från vakuolen till cytoplasman för att utlösa fytotoxicitet i gurka.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-kanelsyra används i smaker, syntetisk indigo och läkemedel. Det är involverat i produktionen av metyl-, etyl- och bensylestrar, som används i parfymindustrin. Det fungerar som en prekursor till sötningsmedlet aspartam genom enzymkatalyserad aminering till fenylalanin. Det är en självinhibitor som produceras av svampsporer för att förhindra groning. Dessutom används det för att etablera fenoliska föreningar genom vätskekromatografi, ultraviolett och masspektrometri. Det används som ett potentiellt medel och förhindrar därigenom lungtumörceller från att metastasera. Vidare inducerar det intracellulär frisättning av kalciumjoner från vakuolen till cytoplasman för att utlösa fytotoxicitet i gurka.
Löslighet
Löslig i många organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-10-3
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00004369
InChI-nyckel WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-ensyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamic acid
Smältpunkt 133 °C till 136 °C
Kokpunkt 147 °C (4 mmHg)
Densitet 1.25
Kvantitet 500 g
Flampunkt 166 °C (330 °F)
Odör Svag, karakteristisk
Analysprocentintervall ≥99%
Beilstein 1905952
Merck Index 14,2299
Löslighetsinformation Löslig i många organiska lösningsmedel. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 148.16
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Cinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-phenyl-2-propenoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.