Läs mer
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16429116
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429116 100 mg
1 options
Produktkod. 16429116 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamic acid
Fysisk form Solid
CAS 140-10-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym trans-3-Phenylacrylic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.16
Procent renhet 99.98%