Läs mer
trans-cinnaminsyra, Mikromol™
Produktkod. 17950656
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950656 25 mg
17942036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17950656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0900.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
trans-cinnaminsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Analyt- eller komponentnamn trans-Cinnamic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC-namn (E)-3-fenylprop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 148,0524 g/mol