missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-cis-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30372811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372811 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5894032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-cis-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester
CAS 32466-63-0
Molekylformel C16H26O3
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (Z,E)-9-(3,3-Dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl Ester, Methyl 10,11-Epoxy-(2Z,6E)-farnesate, (Z,E)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid, 2,6-Dodecadienoic acid, 10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-, methyl ester, (Z,E)- (8CI), 2,6-Nonadienoic acid, 9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-, methyl ester, (Z,E)- (9CI), Methyl (2Z,6E)-9-(3,3-dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7-,13-11+
LEDER C(C/C(=C/CC/C(=C\C(OC)=O)/C)/C)C1C(C)(C)O1
IUPAC-namn methyl (2Z,6E)-9-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3,7-dimethylnona-2,6-dienoate
Molekylvikt (g/mol) 266.38
Formel vikt 266.19
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.