missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans,cis-Nepetalactone, TRC

Produktkod. 30480075
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480075 25 mg
30477482 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39005525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17257-15-7
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Synonym [4aS-(4aα,7α,7aβ)]-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7aβ-Tetrahydro-4,7α-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aαH)-one, (4aS,7S,7aS)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, (+)-trans,cis-Nepetalactone, (4aS,7S,7aS)-Nepetalactone, 4aα,7α,7aβ-Nepetalactone, Epinepetalactone, Isonepetalactone
IUPAC-namn (4aS,7S,7aS)-4,7-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-4aH-cyclopenta[c]pyran-1-one
LEDER CC(=O)NC1[C@@H](OC(CO)[C@H](O)C1O)Oc2cc3c(cc2)C(C)=CC(=O)O3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans,cis-Nepetalactone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,9-/m0/s1
Formel vikt 166.0994
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.