Läs mer
trans,cis-Sorbic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans,cis-Sorbic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2-,5-4+ |
| Formel vikt | 112.0524 |
| Procent renhet | >95% |