Läs mer
trans-Clomiphene Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Clomiphene Citrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25+; |
| Formel vikt | 597.2129 |