Läs mer
trans-Clomiphene Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Clomiphene Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25+; |
| Formel vikt | 441.163 |
| Procent renhet | >95% |