Läs mer
trans-Clopenthixol Succinate Salt, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Clopenthixol Succinate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClN2OS.C4H6O4/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vikt | 518.1642 |