Läs mer
trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30367245
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367245 10 mg
30365520 5 mg
30362875 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58727710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1331383-23-3
Molekylformel C2613CH27D3ClNO6S
Molekylvikt (g/mol) 536.06
Synonym Trans-Clopidogrel-Mp-13C,D3 Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers)
IUPAC-namn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-[(3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-[2-oxo-2-[3-(trideuterio(113C)methoxy)phenyl]ethyl]sulfanylpiperidin-1-yl]acetate
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)C(=O)CSC2CCN(C/C/2=C\C(=O)OCC)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+/i2+1D3