Läs mer
trans-Clopidogrel-MP Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Clopidogrel-MP Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1331383-19-7 |
| Molekylformel | C27 H30 Cl N O6 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Trans-Clopidogrel-Mp Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1SCC(=O)c2cccc(OC)c2)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-[(3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]sulfanylpiperidin-1-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.048 |
| Formel vikt | 531.148 |