Läs mer
trans-Crotamiton, 97%
Produktkod. 15485418
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485418 1 g 1g
15495418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59183.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 124236-29-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Crotamiton was used to study the photocatalytic decomposition of crotamiton in aqueous solution using TiO2. N-Ethyl-o-crotonotoluidide (Crotamiton) was used to treat scabies and various pruritic dermatoses.
Solubility
Soluble in water (1:500), alcohol, methanol, ether, and ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124236-29-9
Molekylformel C13H17NO
Molekylvikt (g/mol) 203.29
MDL-nummer MFCD00026989
InChI-nyckel DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Synonym crotamiton, n-ethyl-o-crotonotoluidide, crotamitone, eurax, veteusan, eurasil, euraxil, trans-crotamiton, crotamitonum, crotan
PubChem CID 688020
IUPAC-namn (E)-N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
LEDER CCN(C(=O)\C=C\C)C1=CC=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotamiton
Densitet 0.987
Kokpunkt 153°C to 155°C (13 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
Brytningsindex 1.5405
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water (1:500),alcohol,methanol,ether,and ethanol.
Formel vikt 203.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.