Läs mer
trans-Crotamiton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Crotamiton |
| CAS | 124236-29-9 |
| Molekylformel | C13 H17 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | trans-Crotalgin, trans-Crotamitex, N-Ethyl-o-crotonotoluidide, trans-Crotamitone, Crotonyl N-ethyl-o-toluidine, trans-N-Crotonyl-N-ethyl-o-toluidine, (2E)-N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+ |
| LEDER | CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C |
| IUPAC-namn | (E)-N-ethyl-N-(o-tolyl)but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vikt | 203.131 |