Läs mer
trans-krotonsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469180
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469180 25 g 25g
11459180 500 g 500g
11449180 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15765.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
trans-krotonsyra används vid sampolymerisation av krotonsyrahydrogelsystem genom att använda gammastrålar. De tvärbundna sampolymera krotonsyrahydrogelerna frigör gödningsmedel och läkemedel som hjälper till att förhindra miljöföroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-krotonsyra används vid sampolymerisation av krotonsyrahydrogelsystem genom att använda gammastrålar. De tvärbundna sampolymera krotonsyrahydrogelerna frigör gödningsmedel och läkemedel som hjälper till att förhindra miljöföroreningar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-93-7
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00002701
InChI-nyckel LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
IUPAC-namn (E)-but-2-ensyra
LEDER CC=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Crotonic acid
Smältpunkt 70°C to 74°C
Densitet 1.027
Kokpunkt 128°C (100 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2823
Beilstein 1719943
Merck Index 14,2597
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Crotonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Crotonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.