missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-Crotoxyphos, TRC

Produktkod. 30352440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352440 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC81881510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Crotoxyphos
CAS 7700-17-6
Molekylformel C14 H19 O6 P
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinyl)oxy]-, 1-phenylethyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, α-methylbenzyl ester, dimethyl phosphate, (E)- (8CI), 3-Hydroxycrotonic acid α-methylbenzyl ester dimethyl phosphate, Ciodrin, Crotoxyfos, Crotoxyphos, Cyodrin, Dimethyl 2-(α-methylbenzyloxycarbonyl)-1-methylvinyl phosphate, O,O-Dimethyl O-[1-methyl-2-(1-phenylcarbethoxy)vinyl] phosphate, Pantozol 1, SD 4294, Volfazol, trans-Crotoxyphos
InChI formel InChI=1S/C14H19O6P/c1-11(20-21(16,17-3)18-4)10-14(15)19-12(2)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,12H,1-4H3/b11-10+
LEDER C(OC(/C=C(/OP(OC)(OC)=O)\C)=O)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-phenylethyl (E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 314.27
Formel vikt 314.0919
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.