Läs mer
trans-cyklohexan-1,4-diamin, TRC
Produktkod. 30366682
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30366682 50 mg
1 options
Produktkod. 30366682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99789350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Cyclohexane-1,4-diamine
CAS 2615-25-0
Molekylformel C6H14N2
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
LEDER N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
IUPAC-namn cyklohexan-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1157