missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Deltamethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Deltamethrin |
| CAS | 64363-96-8 |
| Molekylformel | C22H19Br2NO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3β]]-, NRDC 158B, RU 26979, trans-Deltamethrin, (1R,3S)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(S*),3β]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC 158B, RU 26979, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3β]]- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC-namn | [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3S)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.2 |
| Formel vikt | 502.973 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?