Läs mer
trans-dia.mminedibromopalladium(II), 99.99% (metals basis), Pd 34.7% min, Thermo Scientific™, Premion™
Produktkod. 15474765
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15474765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039249.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Diamminedibromopalladium(II)
CAS 14591-90-3
Smältpunkt 290°C (decomposition)
Densitet 2.5 g/mL
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Molekylformel Br2H6N2Pd
MDL-nummer MFCD00058860
Kvantitet 1 g
Synonym dibromopalladium diamine, trans-diamminedibromopalladium ii , premion, palladium,diamminedibromo-, sp-4-1-9ci
InChI-nyckel WLAAECNKUYLOJV-UHFFFAOYSA-L
LEDER N.N.[Br-].[Br-].[Pd++]
IUPAC-namn dibromopalladium diamine
Molekylvikt (g/mol) 300.29
PubChem CID 15336283
Formel vikt 300.28
Fysisk form Pulver