Läs mer
trans-Diamminedikloropalladium(II), Premion™ , 99,95 % (metallbas), Pd 49,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361668
Change view
Kvantitet:
0.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361668 10 g 10g
11351668 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011037.09
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14323-43-4
Molekylformel Cl2H6N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 211.38
MDL-nummer MFCD00011621
InChI-nyckel WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC-namn azan; diklorpalladium
LEDER N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Diamminedichloropalladium(II)
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Formel vikt 211.37
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 49.9% min.
Densitet 2.5g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.