Läs mer
trans-Diamminedichloroplatinum(II), Pt 64.5% min
Beskrivning
trans-Diamminedikloroplatina(II) fungerar som ett reversibelt RNA-proteintvärbindningsmedel. Det används också i pläteringsbad. Det reagerar med DNA efter hydrolys för att få både intra- och intersträng-tvärbindningar. Dessa tvärbindningar verkar försämra replikation och transkription av DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Diamminedichloroplatinum(II) |
| Smältpunkt | 340°C (dec.) |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | PtCl2(NH3)2 |
| Löslighetsinformation | Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 300.06 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Pt 64.5% min. |
| Odör | Odorless |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.