Läs mer
trans-Diamminedichloroplatinum(II), Pt 64.5% min
Produktkod. 11375978
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375978 0.25 g 0.25g
11355978 1 g 1g
11365978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010472.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-33-8 | Cl2H6N2Pt | 300.05 g/mol
trans-Diamminedikloroplatina(II) fungerar som ett reversibelt RNA-proteintvärbindningsmedel. Det används också i pläteringsbad. Det reagerar med DNA efter hydrolys för att få både intra- och intersträng-tvärbindningar. Dessa tvärbindningar verkar försämra replikation och transkription av DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14913-33-8
Molekylformel Cl2H6N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 300.05
MDL-nummer MFCD00011623
InChI-nyckel LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Synonym trans-dichlorodiamineplatinum ii, azane; dichloroplatinum, h6cl2n2pt, ia call, ddp-h, platinol tn, cl.2h3n.pt, platinum ii chloride diamine, spectrum1502107, cisplatin jp17/usp/inn
PubChem CID 5702198
ChEBI CHEBI:27899
IUPAC-namn azan;diklorplatina
LEDER N.N.Cl[Pt]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Diamminedichloroplatinum(II)
Smältpunkt 340°C (dec.)
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Linjär formel PtCl2(NH3)2
Löslighetsinformation Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Formel vikt 300.06
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 64.5% min.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.