Läs mer
trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II), Pt 43.7%
Produktkod. 11325988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325988 5 g 5g
11315988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010484.06
Request Bulk or Custom Format
Hydrosilering
Det används vid hydrosilylering. Platina(II)-komplex av dietylsulfid är lämpliga och mångsidiga prekursorer för framställning av en mängd olika organoplatina(II)-derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15337-84-5
Molekylformel C8H20Cl2PtS2
Molekylvikt (g/mol) 446.35
MDL-nummer MFCD00050943
InChI-nyckel RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)-bis((etylsulfanyl)etan)diklorid
LEDER Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone,alcohol,ethyl acetate and benzene
Formel vikt 446.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.7%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.