Läs mer
trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II), Pt 43.7%
Produktkod. p-7048417
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11315988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010484.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrosilering
Det används vid hydrosilylering. Platina(II)-komplex av dietylsulfid är lämpliga och mångsidiga prekursorer för framställning av en mängd olika organoplatina(II)-derivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15337-84-5
Molekylformel C8H20Cl2PtS2
Molekylvikt (g/mol) 446.35
MDL-nummer MFCD00050943
InChI-nyckel RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn platina(2+)-bis((etylsulfanyl)etan)diklorid
LEDER Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Tekniske data
Kemiskt namn eller material trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone,alcohol,ethyl acetate and benzene
Formel vikt 446.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.7%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.