Läs mer
trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 14.7% min
Produktkod. 11369617
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11369617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041245.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701.90 g/mol
Som en katalysator vid hydrering, hydrosilering, karbonylering, oxidation, eliminering, reduktion, allylaceatisomerisering, dimerisering av 1,3-diener och CC-bindningsbildning såsom Negishi-koppling, Suzuki-koppling, Kumada-koppling, Sonogashira-koppling, Heck-koppling-H-koppling och Sonogashira-reaktion. Används vid framställning av tetrakis(trifenylfosfin)palladium, kondenserade heterocykler såsom furokinoliner, difenylacetylener och flera andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13965-03-2
Molekylformel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 701.90
MDL-nummer MFCD00009593
InChI-nyckel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-namn etan;metan;palladium(2+);trifenylfosfan;diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Smältpunkt ∼310°C (decomposition)
Färg Gult
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene.
Formel vikt 701.91
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.7% min.
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.