Läs mer
trans-diklorob(trifenylfosfin)palladium(II), Premion™, 99,95 % (metallbas), Pd 14,7 % min
Produktkod. 11389617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389617 25 g 25g
11379617 1 g 1g
11369617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041245.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 13965-03-2 | C36H30Cl2P2Pd | 701,90 g/mol
Som en katalysator vid hydrering, hydrosilering, karbonylering, oxidation, eliminering, reduktion, allylaceatisomerisering, dimerisering av 1,3-diener och CC-bindningsbildning såsom Negishi-koppling, Suzuki-koppling, Kumada-koppling, Sonogashira-koppling, Heck-koppling-H-koppling och Sonogashira-reaktion. Används vid framställning av tetrakis(trifenylfosfin)palladium, kondenserade heterocykler såsom furokinoliner, difenylacetylener och flera andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13965-03-2
Molekylformel C36H30Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 701.90
MDL-nummer MFCD00009593
InChI-nyckel YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine palladium ii dichloride, bis triphenylphosphine palladium ii chloride, dichlorobis triphenylphosphine palladium, bis triphenylphosphine palladium chloride, bis triphenylphosphine palladiuml ii dichloride, palladium 2+ ; triphenylphosphane; dichloride, trans-dichlorobis triphenylphosphine palladium ii 1g
PubChem CID 131664180
IUPAC-namn etan;metan;palladium(2+);trifenylfosfan;diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II)
Smältpunkt ∼310 °C (dekomposition)
Färg Gult
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i bensen och toluen.
Formel vikt 701.91
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.7% min.
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.