missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-Diethyl-1,1,1’,1’-stilbestrol-3,3’,5,5’-d8, TRC

Produktkod. 30375897
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375897 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30375897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4450275MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-Diethyl-1,1,1',1'-stilbestrol-3,3',5,5'-d8
CAS 91318-10-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 2H8 H12 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-[(1E)-1,2-di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis-, Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-[1,2-di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis-, (E)- (9CI), 4,4'-[(1E)-1,2-Di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis[phen-2,6-d2-ol], trans-Diethyl-1,1,1',1'-stilbestrol-3,3',5,5'-d8, (E)-Diethyl-1,1,1',1'-d4-stilbestrol-3,3',5,5'-d4, (E)-Diethylstilbestrol D8, (E)-α,α'-Diethylstilbene-4,4'-diol D8, Diethylstilbestrol (ring-3,3',5,5'-diethyl-1,1,1',1'-D8), (E)-Diethylstilbestrol D8 (ring-3,3',5,5'-diethyl-1,1,1',1'-D8)
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,9D,10D,11D,12D
LEDER [2H]c1cc(cc([2H])c1O)\C(=C(\c2cc([2H])c(O)c([2H])c2)/C([2H])([2H])C)\C([2H])([2H])C
IUPAC-namn 2,6-dideuterio-4-[(E)-2,2,5,5-tetradeuterio-4-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 276.4
Formel vikt 276.1965
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.