missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-dietylkaronat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 10245362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245362 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10245362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374260010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 67945-22-6 | C11H18O4 | 214.26 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-Diethyl caronate
CAS 67945-22-6
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H18O4
Brytningsindex 1.4425 to 1.4445
MDL-nummer MFCD00145428
Kvantitet 1 g
Synonym trans-diethyl 3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-diethyl caronate
InChI-nyckel MPRMNWDIYNBXRC-YUMQZZPRSA-N
LEDER CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl (1R,2R)-3,3-dimetylcyklopropan-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 214.26
PubChem CID 75530030
Formel vikt 214.26
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.