Läs mer
trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30984386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30984386 25 g
30973257 100 g
30975612 10 g
30976328 250 mg
30979964 1 g
30982402 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30984386 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12477925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
CAS 3999-55-1
Molekylformel C9H14O4
MDL-nummer MFCD00198002
Kvantitet 25 g
LEDER CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Procent renhet 98%