Läs mer
trans-Diethyl Stilbestrol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Diethyl Stilbestrol Acetate |
| CAS | 66320-32-9 |
| Molekylformel | C20H22O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E)-4-[2-[4-(Acetyloxy)phenyl]-1-ethyl-1-butenyl]-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-4-19(15-6-10-17(22)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(13-9-16)23-14(3)21/h6-13,22H,4-5H2,1-3H3/b20-19+ |
| LEDER | CC\C(=C(\CC)/c1ccc(OC(=O)C)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.39 |
| Formel vikt | 310.1569 |