Läs mer
trans-Diethyl Stilbestrol, TRC
Produktkod. 30383908
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30383908 50 mg
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30383908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44502650MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H20 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, trans- (4CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, 4,4'-[(1E)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[phenol], (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Diethylstilbestrol, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estrogenine, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, trans-Diethylstilbestrol, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethylstilbenediol
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
LEDER CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Formel vikt 268.1463