Läs mer
trans-Dihydro Lisuride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terguride |
| CAS | 37686-84-3 |
| Molekylformel | C20 H28 N4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Urea, N,N-diethyl-N'-[(8α)-6-methylergolin-8-yl]-, Ergoline, urea deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline, urea deriv., N,N-Diethyl-N'-[(8α)-6-methylergolin-8-yl]urea, (+)-(5R,8S,10R)-Terguride, (+)-Terguride, (5R,8S,10R)-Terguride, 6-Methyl-8α-(diethylcarbamoylamino)ergoline, 9,10α-Dihydrolisuride, N,N-Diethyl-N'-(D-6-methyl-10α-isoergolin-8-yl)urea, TDHL, Tergurid, Terguride, trans-Dihydrolisuride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N4O/c1-4-24(5-2)20(25)22-14-10-16-15-7-6-8-17-19(15)13(11-21-17)9-18(16)23(3)12-14/h6-8,11,14,16,18,21H,4-5,9-10,12H2,1-3H3,(H,22,25)/t14-,16+,18+/m0/s1 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)N[C@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1 |
| IUPAC-namn | 3-[(6aR,9S,10aR)-7-methyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]-1,1-diethylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.46 |
| Formel vikt | 340.2263 |