missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Doxercalciferol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Doxercalciferol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12+/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 412.3341 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?