Läs mer
trans-(E)-Flupentixol Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30405878
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405878 10 mg
30397342 50 mg
30396161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59798110MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51529-02-3
Molekylformel C23H27Cl2F3N2OS
Molekylvikt (g/mol) 507.44
LEDER Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;