Läs mer
trans-Ethyl crotonate, 96%
Produktkod. 10531801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10531801
Brand: Thermo Scientific Acros 161385000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-70-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-70-1
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00009289
InChI-nyckel ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonym ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
IUPAC-namn etyl-(E)-but-2-enoat
LEDER CCOC(=O)\C=C\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Ethyl crotonate
Namnnotering 96%
Aciditet 1mg KOH/g max.
Färg Färglös
Densitet 0.9180g/mL, 0.918
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 2°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1.4232 to 1.4272
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 411
Merck Index 10, 2586
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 114.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Ethyl crotonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.