Läs mer
trans-Ferulaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Ferulaldehyde |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+ |
| Formel vikt | 178.063 |