Läs mer
transferulinsyra, TRC
Produktkod. 30393094
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30393094 5 g
1 options
Produktkod. 30393094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3088955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Ferulic acid
CAS 537-98-4
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 5 g
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-acrylic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, (E)-Ferulic acid, Fumalic acid, trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-Ferulic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
LEDER COc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 194.184
Formel vikt 194.0579