missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Glutaconic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Glutaconic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+ |
| Formel vikt | 130.0266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?